Tlačiť
2-Amino-4-nitrophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-5-nitroaniline
OR28831-100G OR28831-25G
APOSOR28831-100GEA 73 EUR
APOSOR28831-100G APOSOR28831-25G
2-Amino-4-nitrophenol
2-Amino-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Teplota tavenia: 140…145 °C
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007695
Číslo CAS: 99-57-0
EINECS: 202-767-9