Tlačiť
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28828-100G OR28828-25G OR28828-500G
APOSOR28828-100GEA 48.54 EUR
APOSOR28828-100G APOSOR28828-25G APOSOR28828-500G
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 97%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉BrO
Teplota varu: 160…164 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 105…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004062
Číslo CAS: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0