Tlačiť
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28827-100G OR28827-50G OR28827-250G
APOSOR28827-100GEA 31.57 EUR
APOSOR28827-100G APOSOR28827-50G APOSOR28827-250G
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Teplota varu: 162 °C/50mmHg
Teplota tavenia: 110…113 °C
Teplota vzplanutia: 124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006418
Číslo CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
OSN: 2928
ADR: 6.1+8,I