Tlačiť
Methyl mercaptan sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
OR28823-25G OR28823-5G
APOSOR28823-25GEA 269.18 EUR
APOSOR28823-25G APOSOR28823-5G
Methyl mercaptan sodium salt
Methyl mercaptan sodium salt
Vzorec: CH₃NaS
Mw: 70.08 g/mol
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00174316
Číslo CAS: 5188-07-8
EINECS: 225-969-9
OSN: 2921
ADR: 8+4.1 II