Tlačiť
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (-)-[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl butanoate, (R)-Oxiran-2-ylmethyl butyrate
OR28822-100G OR28822-25G OR28822-5G
APOSOR28822-100GEA 39.79 EUR
APOSOR28822-100G APOSOR28822-25G APOSOR28822-5G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 197 °C
Hustota: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075120
Číslo CAS: 60456-26-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III