Tlačiť
Ethyl propiolate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
OR28819-100G OR28819-25G
APOSOR28819-100GEA 778.69 EUR
APOSOR28819-100G APOSOR28819-25G
Ethyl propiolate 99%
Ethyl propiolate
Vzorec: C₅H₆O₂
Mw: 98.1
Teplota varu: 118…120 °C
Teplota tavenia: 9 °C
Hustota: 0.963 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009184
Číslo CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
OSN: 3272
ADR: 3 III