Tlačiť
4-Methyl-2-nitrophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitro-p-cresol, 1-Hydroxy-4-methyl-2-nitrobenzene
OR28809-1G OR28809-5G
APOSOR28809-1GEA 24.95 EUR
APOSOR28809-1G APOSOR28809-5G
4-Methyl-2-nitrophenol 98%
4-Methyl-2-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota varu: 125 °C/22mmHg
Teplota tavenia: 32…35 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007120
Číslo CAS: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
OSN: 2446
ADR: 6.1,III