Tlačiť
6-Hydroxy-m-toluic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
OR28783-100G OR28783-25G
APOSOR28783-100GEA 97.74 EUR
APOSOR28783-100G APOSOR28783-25G
6-Hydroxy-m-toluic acid
6-Hydroxy-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 313
Teplota tavenia: 150…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002461
Číslo CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650