Tlačiť
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
OR28782-500G OR28782-1KG OR28782-100G
APOSOR28782-500GEA 41.72 EUR
APOSOR28782-500G APOSOR28782-1KG APOSOR28782-100G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole 99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₈N₂
Teplota varu: 218 °C
Teplota tavenia: 105…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005243
Číslo CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5