Tlačiť
2(5H)-Furanone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Furan-2(5H)-one
OR2878-25G OR2878-5G
APOSOR2878-25GEA 83.03 EUR
APOSOR2878-25G APOSOR2878-5G
2(5H)-Furanone 97%
2(5H)-Furanone
Vzorec: C₄H₄O₂
Teplota varu: 212…214 °C/760mmHg
Teplota tavenia: 44320 °C
Hustota: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005376
Číslo CAS: 497-23-4