Tlačiť
2-Amino-5-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
OR28779-100G OR28779-50G OR28779-500G
APOSOR28779-100GEA 33.17 EUR
APOSOR28779-100G APOSOR28779-50G APOSOR28779-500G
2-Amino-5-methylpyridine 98%
2-Amino-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 226…228 °C
Teplota tavenia: 74…78 °C
Teplota vzplanutia: 118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006328
Číslo CAS: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III