Tlačiť
m-Anisidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Anisidine
OR28775-25G OR28775-5G
APOSOR28775-25GEA 33.17 EUR
APOSOR28775-25G APOSOR28775-5G
m-Anisidine
m-Anisidine
Vzorec: C₇H₉NO
Teplota varu: 250…251 °C
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 126 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007783
Číslo CAS: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
OSN: 2431
ADR: 6.1,III