Tlačiť
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
OR28774-100G OR28774-1KG OR28774-500G
APOSOR28774-100GEA 132.77 EUR
APOSOR28774-100G APOSOR28774-1KG APOSOR28774-500G
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota varu: 179 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 112…116 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003369
Číslo CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9