Tlačiť
2,6-Dibromopyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28767-100G OR28767-25G
APOSOR28767-100GEA 49.74 EUR
APOSOR28767-100G APOSOR28767-25G
2,6-Dibromopyridine
2,6-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
Teplota varu: 255 °C
Teplota tavenia: 118…119 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006223
Číslo CAS: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,II