Tlačiť
Adamantane-1-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
OR28762-100G OR28762-25G OR28762-500G
APOSOR28762-100GEA 46.53 EUR
APOSOR28762-100G APOSOR28762-25G APOSOR28762-500G
Adamantane-1-carboxylic acid 98%
Adamantane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Teplota tavenia: 172…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074720
Číslo CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6