Tlačiť
4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28761-10G OR28761-50G
APOSOR28761-10GEA 139.59 EUR
APOSOR28761-10G APOSOR28761-50G
4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
4-Bromo-6-chloro-o-cresol
Vzorec: C₇H₆BrClO
Teplota tavenia: 45…47 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002167
Číslo CAS: 7530-27-0
EINECS: 231-394-4