Tlačiť
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl-POPOP, 1,4-Bis[2-(4-methyl-5-phenyloxazolyl)]benzene
OR28759-25G OR28759-5G
APOSOR28759-25GEA 994.79 EUR
APOSOR28759-25G APOSOR28759-5G
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Vzorec: C₂₆H₂₀N₂O₂
Teplota tavenia: 230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005310
Číslo CAS: 3073-87-8
EINECS: 221-349-7