Tlačiť
4'-Aminoacetofenon 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
OR28747-100G OR28747-500G
APOSOR28747-100GEA 26.55 EUR
APOSOR28747-100G APOSOR28747-500G
4'-Aminoacetofenon 98%
4'-Aminoacetofenon
Vzorec: C₈H₉NO
Teplota varu: 292…294 °C
Teplota tavenia: 103…107 °C
Hustota: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007896
Číslo CAS: 99-92-3
EINECS: 202-801-2