Tlačiť
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
OR28741-100G OR28741-25G OR28741-5G
APOSOR28741-100GEA 149.81 EUR
APOSOR28741-100G APOSOR28741-25G APOSOR28741-5G
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
Mw: 263.52
Teplota varu: 288 °C
Hustota: 1.55 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013635
Číslo CAS: 76008-73-6