Tlačiť
Ethyl-6-bromohexanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
OR28740-100G OR28740-500G
APOSOR28740-100GEA 78.22 EUR
APOSOR28740-100G APOSOR28740-500G
Ethyl-6-bromohexanoate
Ethyl-6-bromohexanoate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Teplota varu: 128…130 °C/16mmHg
Hustota: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000270
Číslo CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
OSN: 3272
ADR: 3,III