Tlačiť
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Naproxen, (S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (S)-(+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid
OR28717-25G OR28717-100G OR28717-5G
APOSOR28717-25GEA 76.61 EUR
APOSOR28717-25G APOSOR28717-100G APOSOR28717-5G
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 98%
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Vzorec: C₁₄H₁₄O₃
Teplota tavenia: 152…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010500
Číslo CAS: 22204-53-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III