Tlačiť
Cyclobutanecarbonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclobutanecarboxylic acid chloride, Cyclobutanecarboxylic chloride, Cyclobutanecarbonylchloride
OR28716-100G OR28716-25G
APOSOR28716-100GEA 351.78 EUR
APOSOR28716-100G APOSOR28716-25G
Cyclobutanecarbonyl chloride 95%
Cyclobutanecarbonyl chloride
Vzorec: C₅H₇ClO
Teplota varu: 60 °C/50mmHg
Hustota: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001319
Číslo CAS: 5006-22-4
OSN: 2920
ADR: 8+3,II