Tlačiť
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ensulizole, Phenylbenzimidazole sulphonic acid, 1H-Benzimidazole-5-sulphonic acid
OR28712-25G OR28712-5G
APOSOR28712-25GEA 43.26 EUR
APOSOR28712-25G APOSOR28712-5G
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₃S
Mw: 274.29 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053007
Číslo CAS: 27503-81-7
OSN: 3261
ADR: 8 III