Tlačiť
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28709-250MG OR28709-500MG
APOSOR28709-250MGEA 75.01 EUR
APOSOR28709-250MG APOSOR28709-500MG
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Teplota varu: 77 °C/68,5mmHg
Hustota: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009943
Číslo CAS: 20913-25-1
EINECS: 244-113-5
OSN: 3272
ADR: 3,III