Tlačiť
Fenylizothiokyanát
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28695-100G OR28695-500G
APOSOR28695-100GEA 0 EUR
APOSOR28695-100G APOSOR28695-500G
Fenylizothiokyanát
Fenylizothiokyanát
Vzorec: C₇H₅NS
Mw: 135.19
Teplota varu: 218…221 °C
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1.132 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004798
Číslo CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
OSN: 2927
ADR: 6.1+8 II
Merck Index: 12,07450