Tlačiť
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-(chlorosulphonyl)benzoate
OR28691-1G OR28691-5G
APOSOR28691-1GEA 24.91 EUR
APOSOR28691-1G APOSOR28691-5G
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₄S
Mw: 234.66 g/mol
Teplota tavenia: 59…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009797
Číslo CAS: 26638-43-7
OSN: 3261
ADR: 8 III