Tlačiť
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 91.33 EUR
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18
Teplota varu: 165 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 67…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003311
Číslo CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4