Tlačiť
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Mercapto-1,2,4-triazole
OR28670-100G OR28670-25G OR28670-500G
APOSOR28670-100GEA 33.17 EUR
APOSOR28670-100G APOSOR28670-25G APOSOR28670-500G
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
Vzorec: C₂H₃N₃S
Teplota tavenia: 217…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005229
Číslo CAS: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6