Tlačiť
2-Bromoanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR28661-100G OR28661-25G
APOSOR28661-100GEA 28.28 EUR
APOSOR28661-100G APOSOR28661-25G
2-Bromoanisole 98%
2-Bromoanisole
Vzorec: C₇H₇BrO
Teplota varu: 220…223 °C
Teplota tavenia: 44257 °C
Hustota: 1,502 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000064
Číslo CAS: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III