Tlačiť
α-Bromo-4-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
OR28642-100G OR28642-500G
APOSOR28642-100GEA 59.68 EUR
APOSOR28642-100G APOSOR28642-500G
α-Bromo-4-nitrotoluene 98%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota varu: 304
Teplota tavenia: 97…101 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007373
Číslo CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
OSN: 3261
ADR: 8 II