Tlačiť
6-Methylanthranil acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
OR28634-100G OR28634-25G OR28634-5G
APOSOR28634-100GEA 262.37 EUR
APOSOR28634-100G APOSOR28634-25G APOSOR28634-5G
6-Methylanthranil acid 97%
6-Methylanthranil acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Mw: 151.16
Teplota varu: 315
Teplota tavenia: 125…128 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007809
Číslo CAS: 4389-50-8