Tlačiť
6-Nitro-2,3-xylidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
OR28632-25G OR28632-500G
APOSOR28632-25GEA 103.09 EUR
APOSOR28632-25G APOSOR28632-500G
6-Nitro-2,3-xylidine
6-Nitro-2,3-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Teplota tavenia: 115…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010148
Číslo CAS: 59146-96-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III