Tlačiť
α,3-Dichlorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-3-(chloromethyl)benzene, 3-Chlorobenzyl chloride, 3-Chlorobenzylchloride
OR28625-100G OR28625-500G
APOSOR28625-100GEA 39.79 EUR
APOSOR28625-100G APOSOR28625-500G
α,3-Dichlorotoluene 98%
α,3-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Teplota varu: 214…216 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000905
Číslo CAS: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
OSN: 2235
ADR: 6.1,III