Tlačiť
α,2,6-Trichlorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28624-1KG OR28624-250G
APOSOR28624-1KGEA 81.43 EUR
APOSOR28624-1KG APOSOR28624-250G
α,2,6-Trichlorotoluene 97%
α,2,6-Trichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅Cl₃
Teplota varu: 117…119 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 36…39 °C
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000897
Číslo CAS: 2014-83-7
EINECS: 217-940-4
OSN: 3261
ADR: 8,II