Tlačiť
Ethyl butyrylacetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28623-25G OR28623-100G OR28623-500G
APOSOR28623-25GEA 24.95 EUR
APOSOR28623-25G APOSOR28623-100G APOSOR28623-500G
Ethyl butyrylacetate 95%
Ethyl butyrylacetate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Teplota varu: 94…95 °C/12mmHg
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009401
Číslo CAS: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9