Tlačiť
2-Mercaptonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Thionicotinic acid
OR28620-100G OR28620-25G OR28620-500G
APOSOR28620-100GEA 68.19 EUR
APOSOR28620-100G APOSOR28620-25G APOSOR28620-500G
2-Mercaptonicotinic acid 97%
2-Mercaptonicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₂S
Teplota tavenia: 263…270 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010102
Číslo CAS: 38521-46-9