Tlačiť
2-Chloro-5-iodotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-4-iodo-2-methylbenzene
OR2862-10G OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-10GEA 54.95 EUR
APOSOR2862-10G APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Chloro-5-iodotoluene
2-Chloro-5-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆ClI
Teplota varu: 239 °C
Hustota: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093903
Číslo CAS: 116632-41-8