Tlačiť
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,7-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Sodium naphthalene-2,7-disulphonate, Ebert-Merz alpha-acid disodium salt
OR2861-100G OR2861-25G OR2861-500G
APOSOR2861-100GEA 28.24 EUR
APOSOR2861-100G APOSOR2861-25G APOSOR2861-500G
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Vzorec: C₁₀H₈O₆S₂
Mw: 332.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066365
Číslo CAS: 1655-35-2
EINECS: 216-733-6