Tlačiť
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28605-5G OR28605-100MG OR28605-25G
APOSOR28605-5GEA 257.52 EUR
APOSOR28605-5G APOSOR28605-100MG APOSOR28605-25G
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Pyrrolidine-1-carbonitrile
Vzorec: C₅H₈N₂
Teplota varu: 75…77 °C/1,8mmHg
Hustota: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003165
Číslo CAS: 1530-88-7
EINECS: 216-234-3
OSN: 3276
ADR: 6.1,III