Tlačiť
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28602-5G OR28602-10G OR28602-50G
APOSOR28602-5GEA 44.93 EUR
APOSOR28602-5G APOSOR28602-10G APOSOR28602-50G
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₇Cl₂NO₃
Teplota tavenia: 221…225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051658
Číslo CAS: 3919-76-4
EINECS: 223-487-3