Tlačiť
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-amino-3-methoxybenzoate
OR2860-25G OR2860-5G
APOSOR2860-25GEA 124.75 EUR
APOSOR2860-25G APOSOR2860-5G
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 128…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017203
Číslo CAS: 41608-64-4