Tlačiť
Pyrol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1H-Pyrrole
OR28598-1KG OR28598-50G OR28598-250G
APOSOR28598-1KGEA 688.33 EUR
APOSOR28598-1KG APOSOR28598-50G APOSOR28598-250G
Pyrol 98%
Pyrol
Vzorec: C₄H₅N
Teplota varu: 129…131 °C
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005216
Číslo CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III