Tlačiť
2,4,6-Trimethylaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28597-100G OR28597-2.5KG OR28597-500G
APOSOR28597-100GEA 106.3 EUR
APOSOR28597-100G APOSOR28597-2.5KG APOSOR28597-500G
2,4,6-Trimethylaniline 98%
2,4,6-Trimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
Teplota varu: 233 °C
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007740
Číslo CAS: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,II