Tlačiť
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR28593-100G OR28593-25G
APOSOR28593-100GEA 33.17 EUR
APOSOR28593-100G APOSOR28593-25G
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Teplota tavenia: 142…144 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007214
Číslo CAS: 6280-88-2