Tlačiť
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
OR28586-1KG OR28586-250G OR28586-5KG
APOSOR28586-1KGEA 183.06 EUR
APOSOR28586-1KG APOSOR28586-250G APOSOR28586-5KG
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 98%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₁₂H₆O₃
Mw: 198.18
Teplota varu: 425
Teplota tavenia: 267…273 °C
Teplota vzplanutia: 272 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006925
Číslo CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2