Tlačiť
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2858-100G OR2858-500G OR2858-1KG
APOSOR2858-100GEA 24.95 EUR
APOSOR2858-100G APOSOR2858-500G APOSOR2858-1KG
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Vzorec: C₁₀H₈O₆S₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004092
Číslo CAS: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7