Tlačiť
3,4-(Methylenedioxy)aniline, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-1,3-benzodioxole
OR28575-25G OR28575-100G OR28575-5G
APOSOR28575-25GEA 41.72 EUR
APOSOR28575-25G APOSOR28575-100G APOSOR28575-5G
3,4-(Methylenedioxy)aniline, Technical Grade
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota varu: 144 °C/16mmHg
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: 142 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005832
Číslo CAS: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III