Tlačiť
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 53.27 EUR
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota tavenia: 211…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017094
Číslo CAS: 2374-03-0