Tlačiť
4-Chloro-2-picoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-methylpyridine
OR2849-25G OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA 76.61 EUR
APOSOR2849-25G APOSOR2849-5G
4-Chloro-2-picoline 97%
4-Chloro-2-picoline
Vzorec: C₆H₆ClN
Teplota varu: 56 °C/15mmHg
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038833
Číslo CAS: 3678-63-5