Tlačiť
Thiodiglycolic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Oxathiane-2,6-dione
OR28488-100G OR28488-25G OR28488-5G
APOSOR28488-100GEA 183.06 EUR
APOSOR28488-100G APOSOR28488-25G APOSOR28488-5G
Thiodiglycolic anhydride
Thiodiglycolic anhydride
Vzorec: C₄H₄O₃S
Mw: 132.13 g/mol
Teplota tavenia: 94…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051689
Číslo CAS: 3261-87-8